Print…
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
106470010 106470100
ACRO106470010EA 42 EUR
ACRO106470010 ACRO106470100
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
CAS No.: 4916-57-8
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de Fusão: 107…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006451
Número CAS: 4916-57-8
Encomendar
Appearance White to light yellow to pink Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %