Print…
Aminoguanidine nitrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
103760050 103761000 103760250
ACRO103760050EA 17.5 EUR
ACRO103760050 ACRO103761000 ACRO103760250
Aminoguanidine nitrate 99%
Aminoguanidine nitrate
Appearance: White Crystalline powder
Fórmula: CH₇N₅O₃
Ponto de Fusão: 145…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013174
Número CAS: 10308-82-4
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %