Print…
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-Homoserine lactone hydrobromide
103290100 103290025 103290500
ACRO103290100EA 145 EUR
ACRO103290100 ACRO103290025 ACRO103290500
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
CAS No.: 6305-38-0
Fórmula: C₄H₇NO₂
Ponto de Fusão: 221 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012723
Número CAS: 6305-38-0
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dye content ≥65 %