Print…
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
102510100 102510500
ACRO102510100EA 148 EUR
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005221
Número CAS: 2386-25-6
Encomendar
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %