Print…
3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
425530010 425530100 425530500
ACRO425530010EA 50 EUR
ACRO425530010 ACRO425530100 ACRO425530500
3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
3,4-Epoxytetrahydrofuran
CAS No.: 285-69-8
Fórmula: C₄H₆O₂
Densidade: 1,237 g/cm³
Ponto de Inflamação: >38 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00800639
Número CAS: 285-69-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %