Print…
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
425480025 425480100
ACRO425480025EA 76.5 EUR
ACRO425480025 ACRO425480100
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
CAS No.: 26377-17-3
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 53…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094021
Número CAS: 26377-17-3
Encomendar
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
HPLC ≥94 %