Print…
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-ol, 4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzyl alcohol
424750010 424750050
ACRO424750010EA 65.8 EUR
ACRO424750010 ACRO424750050
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
CAS No.: 79322-76-2
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.203 g/mol
Ponto de ebulição: 148…152 °C (1 mmHg)
Ponto de Inflamação: >93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216476
Número CAS: 79322-76-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %