Print…
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
424660025 424660100
ACRO424660025EA 91.5 EUR
ACRO424660025 ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Peso Molecular: 234.211 g/mol
Ponto de Fusão: 220…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216477
Número CAS: 16732-57-3
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
Titration with TBAH ≥94 %