Print…
Brometo de hidrogénio ∼48% em água ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
423785000 423780025
ACRO423785000EA 79.1 EUR
ACRO423785000 ACRO423780025
Brometo de hidrogénio ∼48% em água ACS
Brometo de hidrogénio
Fórmula: HBr
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1,48 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011323
Número CAS: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Selenium (Se) ≤0.01 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm