Print…
Solução de amônia 28 - 30% em água ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
423300025 423300250 423305000 423300100
ACRO423300025EA 79.7 EUR
ACRO423300025 ACRO423300250 ACRO423305000 ACRO423300100
Solução de amônia 28 - 30% em água ACS
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0.91 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution (Free from suspended matter or sediment)
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (as NH3)
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test