Print…
Éter de petróleo, 35…60 °C ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
422995000 422990050
ACRO422995000EA 26.1 EUR
ACRO422995000 ACRO422990050
Éter de petróleo, 35…60 °C ACS
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 35…60 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.7
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Boiling point 35 to 60°C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity Passes test