Print…
Paládio 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, não reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
422980100 422980250 422980010 422981000
ACRO422980100EA 331 EUR
ACRO422980100 ACRO422980250 ACRO422980010 ACRO422981000
Paládio 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, não reduzido
Palladium
Reagent 50% wet with water for safety
Fórmula: Pd
Ponto de Fusão: 1555 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
Encomendar
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying 45 % to 55 %
GC ≥97.5 %