Print…
4-(Chloromethyl)styrene 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
422521000 422520250 422525000
ACRO422521000EA 131 EUR
ACRO422521000 ACRO422520250 ACRO422525000
4-(Chloromethyl)styrene 90% tech.
4-(Chloromethyl)styrene
Appearance: Clear yellow Liquid
Fórmula: C₉H₉Cl
Peso Molecular: 152.62 g/mol
Densidade: 1.08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051362
Número CAS: 1592-20-7
UN: 2922
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol