Print…
Trimyristin 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
422090250 422090050
ACRO422090250EA 200 EUR
ACRO422090250 ACRO422090050
Trimyristin 90%
Trimyristin
CAS No.: 555-45-3
Fórmula: C₄₅H₈₆O₆
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036229
Número CAS: 555-45-3
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥88 %