Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
422021000
422025000
422020025
ACRO422021000EA
123
EUR
ACRO422021000
ACRO422025000
ACRO422020025
Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M em metanol
Trimethylphenylammonium hydroxide
CAS No.: 1899-02-1
Fórmula:
C₉H₁₅NO Densidade: 0,8 g/cm³ Ponto de Inflamação: 10 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041899 Número CAS: 1899-02-1 UN: 1230 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 0.09 to 0.11 M |
Melting point | 69 to 73 °C |
GC | ≥98.0 % |