Print…
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
422000010 422000050
ACRO422000010EA 65 EUR
ACRO422000010 ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₁₆H₃₀O₄
Ponto de ebulição: 280 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059267
Número CAS: 6846-50-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %