Print…
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide
421930050 421930250
ACRO421930050EA 18.5 EUR
ACRO421930050 ACRO421930250
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
CAS No.: 51115-67-4
Fórmula: C₁₀H₂₁NO
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130070
Número CAS: 51115-67-4
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %