Print…
Tetracil sulfato de sódio 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
420260050 420260250
ACRO420260050EA 118 EUR
ACRO420260050 ACRO420260250
Tetracil sulfato de sódio 95%
Tetracil sulfato de sódio
CAS No.: 1191-50-0
Fórmula: C₁₄H₂₉NaO₄S
Ponto de Fusão: 199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007468
Número CAS: 1191-50-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical