Print…
Stoddard solvent
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
419730010 419730050
ACRO419730010EA 78.9 EUR
ACRO419730010 ACRO419730050
Stoddard solvent
Stoddard solvent
Ponto de ebulição: 149…213 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,787 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132767
Número CAS: 8052-41-3
UN: 1300
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Boiling point 149 to 213°C (ASTM D 86)
Density (15.6°C) 754 to 820 kg/m³ (ASTM D 4052)
Additional info Kauri butanol value: 29 to 45 (ASTM D 1133)
Color scale ≤25 APHA (ASTM D 1209)
Bromine number ≤5 g Br/100 g (ASTM D 1159)