Print…
Metanolato de sódio 0.5 M em metanol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 230 EUR
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Metanolato de sódio 0.5 M em metanol, puro
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)