Print…
Rhodamine 123 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
419091000 419095000
ACRO419091000EA 237 EUR
ACRO419091000 ACRO419095000
Rhodamine 123 99+%, puro
Rhodamine 123
Appearance: Red-brown to brown Powder
Fórmula: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012664
Número CAS: 62669-70-9
Encomendar
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥99.0 %