Print…
Pivaloylacetonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
418020250 418025000 418021000
ACRO418020250EA 33.9 EUR
ACRO418020250 ACRO418025000 ACRO418021000
Pivaloylacetonitrile 97%
Pivaloylacetonitrile
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals
Fórmula: C₇H₁₁NO
Peso Molecular: 125.17 g/mol
Ponto de Fusão: 66…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010208
Número CAS: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 72 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %