Print…
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
417760010 417760050 417762500
ACRO417760010EA 142 EUR
ACRO417760010 ACRO417760050 ACRO417762500
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol
CAS No.: 96854-34-1
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221510
Número CAS: 96854-34-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)