Print…
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
417380250 417381000
ACRO417380250EA 117 EUR
ACRO417380250 ACRO417381000
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Phenyl-p-benzoquinone
CAS No.: 363-03-1
Fórmula: C₁₂H₈O₂
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001599
Número CAS: 363-03-1
Encomendar
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥94 %