Print…
Parafina cera, granular, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
416770020 416770100
ACRO416770020EA 88.2 EUR
ACRO416770020 ACRO416770100
Parafina cera, granular, puro
Parafina
Ponto de ebulição: 322 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Ponto de Inflamação: 198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 8002-74-2
Encomendar
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Congealing point 58 °C to 62 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %