Print…
Orange II, puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
416560250 416561000
ACRO416560250EA 26.2 EUR
ACRO416560250 ACRO416561000
Orange II, puro, certificado
Orange II
CAS No.: 633-96-5
Fórmula: C₁₆H₁₁N₂NaO₄S
Ponto de Fusão: 164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011657
Número CAS: 633-96-5
Encomendar
Appearance Orange to dark orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 480 to 486 nm (c=0.01 g/l, H2O)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass