Print…
Nile red 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
415711000 415710010
ACRO415711000EA 134 EUR
ACRO415711000 ACRO415710010
Nile red 99%, puro
Nile red
CAS No.: 7385-67-3
Fórmula: C₂₀H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 203…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011639
Número CAS: 7385-67-3
Encomendar
Appearance Dark green to dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV spectrophotometry ≥98.5 %