Print…
Naphthenic acid pract.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
415281000 415285000 415280025
ACRO415281000EA 17.7 EUR
ACRO415281000 ACRO415285000 ACRO415280025
Naphthenic acid pract.
Naphthenic acid
CAS No.: 1338-24-5
Ponto de ebulição: 140…200 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00147696
Número CAS: 1338-24-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Density (20°C) 910 to 940 g/l
Viscosity ≤5 St (at 25°C)
Acid value 230 to 260 mg KOH/g