Print…
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, floco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
414281000 414285000
ACRO414281000EA 54.6 EUR
ACRO414281000 ACRO414285000
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, floco
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Appearance: White to yellow Flakes
Fórmula: C₁₅H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 250.26 g/mol
Ponto de ebulição: 392 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 40 °C
Densidade: 1.22 g/cm³
Ponto de Inflamação: 202 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036131
Número CAS: 101-68-8
Encomendar
Appearance White to yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
Titration ≥97.5 %
GC ≤2.5 % (2,4'-MDI isomer)
Acidity (HCl) ≤50 ppm