Print…
MBD 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
413540010 413540050
ACRO413540010EA 116 EUR
ACRO413540010 ACRO413540050
MBD 98%
MBD
CAS No.: 33984-50-8
Fórmula: C₁₄H₁₂N₄O₄
Ponto de Fusão: 176…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042778
Número CAS: 33984-50-8
Encomendar
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %