Print…
Isopropyl methanesulphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 241 EUR
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Fórmula: C₄H₁₀O₃S
Ponto de ebulição: 82 °C (6 mmHg)
Densidade: 1,145 g/cm³
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047802
Número CAS: 926-06-7
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %