Print…
Indocianina verde, puro grau de laser
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
412541000 412545000 412540020
ACRO412541000EA 100 EUR
ACRO412541000 ACRO412545000 ACRO412540020
Indocianina verde, puro grau de laser
Indocyanine green
Fórmula: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
Ponto de Fusão: 235 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013078
Número CAS: 3599-32-4
Encomendar
Appearance Green to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 784 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient ≥230000 l/(mol.cm)