Print…
Guanylurea sulphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dicyandiamidine Sulphate
411140250 411141000 411145000
ACRO411140250EA 50.6 EUR
ACRO411140250 ACRO411141000 ACRO411145000
Guanylurea sulphate 98%
Guanylurea sulphate
CAS No.: 591-01-5
Fórmula: C₂H₈N₄O₅S
Peso Molecular: 200.17 g/mol
Ponto de Fusão: 190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035565
Número CAS: 591-01-5
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)