Print…
Glyoxylic acid 50% em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Oxoacetic acid
411060050 411065000 411060025
ACRO411060050EA 21.8 EUR
ACRO411060050 ACRO411065000 ACRO411060025
Glyoxylic acid 50% em água
Glyoxylic acid
Fórmula: C₂H₂O₃
Peso Molecular: 74.04 g/mol
Ponto de Fusão: –93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006958
Número CAS: 298-12-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.4130 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥50 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)