Print…
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
409922500 409920010 409920051
ACRO409922500EA 79.7 EUR
ACRO409922500 ACRO409920010 ACRO409920051
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 98% estabilizada
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 198.21 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1.05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008590
Número CAS: 97-90-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ