Print…
Ethyl 2-Bromoisovalerate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
409790100 409790500
ACRO409790100EA 63.3 EUR
ACRO409790100 ACRO409790500
Ethyl 2-Bromoisovalerate 95%
Ethyl-2-bromoisovalerate
CAS No.: 609-12-1
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Peso Molecular: 209.08 g/mol
Ponto de ebulição: 77 °C (12 mmHg)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026855
Número CAS: 609-12-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %