Print…
Diethyl iminodiacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
407320250 407321000 407320050
ACRO407320250EA 124 EUR
ACRO407320250 ACRO407321000 ACRO407320050
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Ponto de ebulição: 248 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041925
Número CAS: 6290-05-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %