Print…
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% em solução aquosa tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 74.4 EUR
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% em solução aquosa tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Ponto de ebulição: 106 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,29 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051016
Número CAS: 140-01-2
UN: 3267
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %