Print…
Dextran para bioquímica, fração baixa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
406271000 406275000
ACRO406271000EA 188 EUR
ACRO406271000 ACRO406275000
Dextran para bioquímica, fração baixa
Dextran
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130935
Número CAS: 9004-54-0
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37°C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)