Print…
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
405080050 405080010
ACRO405080050EA 106 EUR
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Fórmula: C₅H₃ClOS
Peso Molecular: 146.59 g/mol
Ponto de ebulição: 94 °C (18 mmHg)
Densidade: 1.376 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047090
Número CAS: 7283-96-7
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %