Print…
Cellulose acetate butyrate 50 - 54% (conteúdo de butiril)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
404225000 404220025
ACRO404225000EA 152 EUR
ACRO404225000 ACRO404220025
Cellulose acetate butyrate 50 - 54% (conteúdo de butiril)
Cellulose acetate butyrate
CAS No.: 9004-36-8
Fórmula: C₈₄H₁₃₀O₄₉
Ponto de Fusão: 127…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081513
Número CAS: 9004-36-8
Encomendar
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 0.01 to 0.03 s
Average molecular weight 16000 (Mn)
Acetyl content ≤4 %
Hydroxyl content 1.5 % (typical)
Butyryl content 50 to 54 %