Print…
5(6)-Carboxyfluorescein
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
404100050 404105000
ACRO404100050EA 127 EUR
ACRO404100050 ACRO404105000
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Appearance: Orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Fórmula: C₄₂H₂₄O₁₄
Peso Molecular: 752.63 g/mol
Ponto de Fusão: 275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151081
Número CAS: 72088-94-9
Encomendar
Appearance Orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Molar absorption coefficient ≥72000 l/(mol.cm) (at Lamda max 492 nm, in 0.01N NaOH)