Print…
N-tert-Butylacrylamide 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
403451000 403455000
ACRO403451000EA 94.5 EUR
ACRO403451000 ACRO403455000
N-tert-Butylacrylamide 97%, puro
N-tert-Butylacrylamide
Appearance: White to off-white Powder and/or chunks
Fórmula: C₇H₁₃NO
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00026271
Número CAS: 107-58-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
GC ≥96.0 %