Print…
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
402490010 402492500 402490100
ACRO402490010EA 54.3 EUR
ACRO402490010 ACRO402492500 ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₂₄H₃₈O₄
Peso Molecular: 390.564 g/mol
Ponto de ebulição: 400 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –67 °C
Densidade: 0.984 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072256
Número CAS: 6422-86-2
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %