Print…
Leuco malachite green, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
402110050 402110250
ACRO402110050EA 52.1 EUR
ACRO402110050 ACRO402110250
Leuco malachite green, puro
Leuco malachite green
Appearance: White to light green to light brown to light blue Powder
Fórmula: C₂₃H₂₆N₂
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008315
Número CAS: 129-73-7
Encomendar
Appearance White to light green to light brown to light blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TMS 0.03 %