Print…
Acid orange 5 grau de indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: OrangeIV, Aniline yellow, 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, CI 13080, Diphenylamine orange, Indicator, S. No.: 179, Orange IV, Tropaeolin OO
401261000 401260250 401260010
ACRO401261000EA 283 EUR
ACRO401261000 ACRO401260250 ACRO401260010
Acid orange 5 grau de indicador
Acid orange 5
CAS No.: 554-73-4
Fórmula: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Peso Molecular: 375.38 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038130
Número CAS: 554-73-4
Encomendar
Appearance Ochre to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 1.4 (red) to pH 2.6 (yellow)
GC ≥97.5 %