Print…
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
401105000 401100020
ACRO401105000EA 168 EUR
ACRO401105000 ACRO401100020
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Appearance: Orange Hygroscopic crystals
Fórmula: C₈H₁₇N₂O
Ponto de ebulição: 75…80 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00046088
Número CAS: 34272-83-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Orange Hygroscopic crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %