Print…
Morin hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone
354000100 354000050 354000500
ACRO354000100EA 93.9 EUR
ACRO354000100 ACRO354000050 ACRO354000500
Morin hydrate
Morin hydrate
CAS No.: 654055-01-3
Fórmula: C₁₅H₁₀O₇
Peso Molecular: 302.24 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00217054
Número CAS: 654055-01-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤2 %