Print…
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloromethyl-2-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
349730010 349730050 349730250
ACRO349730010EA 30 EUR
ACRO349730010 ACRO349730050 ACRO349730250
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Fórmula: C₈H₉ClO₃
Peso Molecular: 188.61 g/mol
Ponto de ebulição: 115 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.225 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173837
Número CAS: 2528-00-9
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %