Print…
Dodecyl methacrylate 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
347711000 347715000 347710025
ACRO347711000EA 27.3 EUR
ACRO347711000 ACRO347715000 ACRO347710025
Dodecyl methacrylate 97% estabilizada
Dodecyl methacrylate
Fórmula: C₁₆H₃₀O₂
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0,871 g/cm³
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008972
Número CAS: 142-90-5
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 300 to 500 ppm MEHQ